Learn More
Salzsäure-Lösung, 2 M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 2 mol/l |
Verpackung | 1000 ml |
Menge | 1000 ml |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1098816 | Analysenzertifikat | 30/03/2025 | VL 228 1000 |
1087728 | Analysenzertifikat | 05/03/2025 | VL 228 1000 |
1078485 | Analysenzertifikat | 05/03/2025 | VL 228 1000 |
1082479 | Analysenzertifikat | 04/03/2025 | VL 228 1000 |
1082175 | Analysenzertifikat | 04/03/2025 | VL 228 1000 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid 2M Volumetric Solution (VL 228)
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäure-Lösung, 2 M, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur