Learn More
Salzsäurelösung 1 M (1 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073136 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2,5 l
5L
10 l
Verpackung:
Beutel in Karton
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 10487830
Marke: Fisher Chemical J/4320/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Salzsäurelösung 1M (1N), Standardlösung, gebrauchsfertig für die volumetrische Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Menge 2,5 l
Physikalische Form Flüssig
IUPAC-Name Chloran
Formelmasse 36.46g/mol