Learn More
Salzsäurelösung 1 M (1 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10488020
Click to view available options
Menge:
2,5 l
5L
10 l
Verpackung:
Beutel in Karton
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Salzsäurelösung 1M (1N), Standardlösung, gebrauchsfertig für die volumetrische Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Verpackung Kunststoffbehälter
Menge 5L
Physikalische Form Flüssig
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 1M, (1N)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.