Learn More
Salzsäurelösung 0.1 M (0.1 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, entspricht den analytischen Spezifikationen von Ph.Eur., Bp
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Beschreibung
ClH, CAS-Nummer 7647-01-0, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, chloorwaterstof, hydrochloric acid, hydrogen chloride, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, spirits of salt, 2.5 l, 100 Grad C, CHEBI:17883, farblos, 36,46 g/mol
Spezifikation
Spezifikation
pH | 2 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100 °C |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Dampfdruck | 14 mmHg bei 20 °C. |
Menge | 2,5 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Formelmasse | 36.46g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid, 0.1M, (0.1N)
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäurelösung 0.1 M (0.1 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, entspricht den analytischen Spezifikationen von Ph.Eur., Bp >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur