Learn More
Salzsäurelösung 0,1 M (0,1N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10528040 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 1AMP
Gehäuse 6AMP
Packungsgröße:
1 Ampulle
6 Ampullen
Artikelnummer. 10528040
Marke: Fisher Chemical J/4350C/05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ClH, CAS-Nummer 7647-01-0, spirits of salt, hydrochloric acid, chlorohydric acid, chloorwaterstof, hydrogen chloride, chlorwasserstoff, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, 6AMP, 100 Grad C, CHEBI:17883, farblos, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrochloric Acid
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Verpackung Ampulle
Menge Gehäuse 1AMP
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 36.46g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 0.1M (0.1N), concentrated solution=1M
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid