Learn More
Salzsäurelösung 0.1 M (0.1 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 1AMP
Gehäuse 6AMP
Beschreibung
ClH, CAS-Nummer 7647-01-0, spirits of salt, hydrochloric acid, chlorohydric acid, chloorwaterstof, hydrogen chloride, chlorwasserstoff, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, 6AMP, 100 Grad C, CHEBI:17883, farblos, 36,46 g/mol
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrochloric Acid |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100 °C |
Verpackung | Ampulle |
Menge | Gehäuse 6AMP |
Physikalische Form | Flüssig |
Formelmasse | 36.46g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid, 0.1M (0.1N), concentrated solution=1M
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.