Learn More
Gebrauchsfertige Salzsäure-Standardlösung0.5 M, Fisher Chemical ™ Artikelnummer.: 12933544
Gebrauchsfertige Salzsäure-Standardlösung0.5 M, Fisher Chemical ™
Artikelnummer. 12933544
1000 ml, Flasche
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Artikelnummer. 12933544
Marke: Fisher Chemical VL 226 1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäurelösung
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Konzentration 0.5 M (0.5 N)
Verpackung Flasche
Menge 1000 ml
Summenformel ClH
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym Salzsäure, Dihydrogenoxid, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, Dihydrogenmonoxid
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313  
ChEBI CHEBI:23116
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1094751 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2025 Catalog NumberVL 226 1000
Chargennummer1023644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberVL 226 1000
Chargennummer1032156 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberVL 226 1000
Chargennummer1046197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberVL 226 1000
Chargennummer1048734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberVL 226 1000
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gebrauchsfertige Salzsäure-Standardlösung0.5 M, Fisher Chemical ™ >