Learn More
Salzsäure, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
2,5 l
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – spezifische ACS-Verwendung (HPLC), allgemeine ACS-Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzien in einem Gütegrad für die chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganik – chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
Siedepunkt | 42°C (1,013 hPa) |
CAS Min. % | ≥50.00%, ≥30.00% |
CAS Max. % | <70.00%, <50.00% |
Verpackung | Kunststoffbehälter |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Semiconductor grade acid |
Menge | 2,5 l |
Summenformel | ClH |
Physikalische Form | Flüssig |
MDL-Nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |