Learn More
Salzsäure, ACS-Reagenz, ca. 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3734242 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
2,5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10790872
Marke: Thermo Scientific Acros 423795000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid
Namenshinweis ca. 37% Solution in Water
Dichte 1,1800 g/mL
Schwermetalle (als Pb) Max. 1 ppm
Verpackung Glasflasche
Glührückstand Max. 0,0005%
Menge 500 ml
Strukturformel HCl
Physikalische Form Schwebstoff- und sedimentfreie Flüssigkeit
UN-Nummer 1789
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Merck Index 15, 4818
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.45
Reinheit (%) 36.5 to 38.0%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.