Learn More
Salzsäure 37 %, mit niedrigem Cadmium-, Blei- und Quecksilbergehalt, für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., Fisher Chemical
Artikelnummer. 12625167
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
Salzsäure 37 %, mit niedrigem Cadmium-, Blei- und Quecksilbergehalt, für Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
SMILES Cl
Specifications
pH 1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -35 °C
Siedepunkt 57 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 125 mbar bei 20 °C
Menge 1 l
Viskosität 1,8 mPaS bei 15 °C
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 36.46g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid 37% with low Cadmium, Lead & Mercury level , for analysis Certified AR , Conform to EP
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid