Learn More
Salzsäure, 37%, AR-zertifiziert für Analysen, d = 1,18, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
1 l
2,5 l
2.5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
ClH, CAS-Number-7647-01-0, Salzsäure, Chlorwasserstoff, Salzsäure, Chlorwasserstoff Hcl, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoff, chloorwaterstof, Muriatsäure, acide chlorhydrique, wasserfreie Salzsäure, 2,5 l, 57 °C, CHEBI:17883, farblos, 36,46 g/mol
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 1 |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | -35 °C |
| Siedepunkt | 57 °C |
| Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
| Dampfdruck | 125 mbar bei 20 °C |
| Menge | 500 ml |
| Viskosität | 1.8 mPa*s bei 15 °C |
| Physikalische Form | Flüssig |
| MDL-Nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid