Learn More
Salzsäurelösung, 37% AR, Chem-Lab
Artikelnummer. 11979002
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 11979002
Marke: Chem-Lab CL00.0360.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird als Laborreagenz und Säuerungsmittel verwendet. Salzsäurelösung,37 % AR, Chem-Lab wird für die pH-Kontrolle, Titrationen, Spurenanalyse, die Herstellung organischer und anorganischer Verbindungen und die Regeneration von Ionenaustausch-Harzen verwendet. Gemäß ISO, pH. Eur. Standards.
Salzsäure ist eine korrosive, starke Mineralsäure, die häufig in der Industrie eingesetzt wird. Es ist eine farblose, hochgradig ätzende Lösung aus Chlorwasserstoff (HCl) in Wasser. Sie wird häufig in pH-Pufferlösungen, bei der Regeneration von Harzen für Ionenaustauscher sowie bei der Herstellung von Chloriden und der Synthese organischer Substanzen eingesetzt.
Spezifikation
Aussehen Farblos
pH <1
Farbe Farblos
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Material Salzsäure 37 % a.r.
Schmelzpunkt -25 °C
Siedepunkt 50 °C
Konzentration 37+ % HCl
Dichte 1.19 g/ml
Glührückstand < 0.0005 %
Menge 1 l
Summenformel ClH
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formelmasse 36.46 mol
Reinheit (%) > 37 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salzsäure 37% z.A.
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid