Learn More
Salzsäure, 36.5-38.0 %, BAKER INSTRA-ANALYZED Reagenz, für die ACS-Analyse, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 l
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Salzsäure |
Namenshinweis | ACS |
Prozentgehaltsbereich | 36.5 bis 38.0 % |
Menge | 500 ml |
Formelmasse | 36.46 |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäure, 36.5-38.0 %, BAKER INSTRA-ANALYZED Reagenz, für die ACS-Analyse, J.T.Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur