Learn More
Salzsäure, 1 N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
51.86 € - 185.93 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrochloric acid |
---|---|
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 1N standard solution |
CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
Konzentration | 0,998 bis 1,002 N (20 °C) |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10477700
|
Thermo Scientific Acros
124210010 |
1 l | Kunststoffflasche |
51.86 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10703314
|
Thermo Scientific Acros
124210025 |
2,5 l | Kunststoffflasche |
69.45 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15214624
|
Thermo Scientific Acros
124210100 |
Gehäuse 10L | Kunststofftrommel |
185.93 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch StandardlösungSpezifikation
Hydrochloric acid | |
1N standard solution | |
0,998 bis 1,002 N (20 °C) | |
ClH | |
Flüssig | |
04,450; 05,533; 06,283 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
313 |
Farblos | |
7647-01-0, 7732-18-5 | |
1,0200 g/ml | |
HCl | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
15, 4818 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
GHS-P-Hinweis:
Nur im Originalbehälter aufbewahren.
Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
WARNUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
Warnhinweis
- Hydrochloric acid, 1N standard solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid
RUO – Nur für Forschungszwecke