Learn More
Salzsäure, 0.5 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 10010472
Click to view available options
Menge:
5 l
10 l
Verpackung:
PE
Zur Verwendung im Labor, Titrationen, ASTM D-94, D-128
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Wasserfreie Salzsäure, Chlorwasserstoff HCl, Muriatische Säure, Chlorwasserstoff, Chlorhydrosäure
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäure
Konzentration 18.23 g HCl/1L H2O
Dichte 1.01 g/ml
Verpackung PE
Normalität 0.5 N (±0.001 bei20 °C)
Menge 5 l
UN-Nummer UN1789
Formelmasse 36.46 mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salzsäure 0.5 mol/l
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: HCl/H2O