Learn More
Salzsäure, 0.1 N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
20 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrochloric acid |
Menge | 1 L |
Farbe | Farblos |
Formelmasse | 36.46 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Salzsäure:0,826%; Wasser:99,174% |
Dampfdruck | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Löslichkeit | Miscible with water, methanol,ethanol and ether |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid, 0.1N Standardized Solution
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid