Learn More
Salzsäure, 0.05 N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343787
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
20 L
Hydrochloric acid, 0.05N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid
Namenshinweis 0.05N
Menge 1 L
Farbe Farblos
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salzsäure:0,413%; Wasser:99,587%
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Löslichkeit Miscible with water, methanol, ethanol and ether
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 0.05N Standardized Solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid