Learn More
Thermo Scientific™ Kohlenwasserstofflösliche Flüssigkeit zur Silikonbehandlung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ kohlenwasserstofflösliche Flüssigkeit für die Silikonbehandlung von Glasoberflächen.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-42801
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11531094
Benachrichtigungen:
Das Material ist brennbar, bevor sich der Film gebildet hat, und bei seiner Applikation wird HCl-Qualm erzeugt. Die Flüssigkeit ist während der Applikation sauer, und es sollte darauf geachtet werden, Korrosion von Metall zu vermeiden, das mit der Flüssigkeit in Kontakt kommt. Im Anschluss an die Applikation ist die Oberfläche neutral.
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ kohlenwasserstofflösliche Flüssigkeit für die Silikonbehandlung von Glasoberflächen. Diese kurzkettige, klare polymere Silikonflüssigkeit besteht hauptsächlich aus Dichloro-octamethyltetrasiloxan und ist in organischen Lösungsmitteln löslich. Bei Anwendung auf Glas, Quarz oder ähnlichen Produkten reagieren die nicht hydrolysierten Chloratome in der Kette mit Oberflächensilanolen und bilden einen neutralen, hydrophoben, eng gebundenen Film, der die gesamte Oberfläche bedeckt. Die Silikonflüssigkeit eignet sich ausgezeichnet für die Modifikation von Metallen, bestimmten Kunststoffen, Keramik und Glasfasern.
Zusätzliche Produktinformationen
Kohlenwasserstofflösliche Flüssigkeit zur Silikonbehandlung ist sauer, und es sollte darauf geachtet werden, Korrosion von Metall zu vermeiden, das mit der Flüssigkeit in Kontakt kommt.
Die Flüssigkeit ist nur während der Applikation sauer; nach der Applikation ist die Oberfläche neutral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikonbehandlung von Glasoberflächen
98 bis 100 %
480 ml
Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid
1,7-Dichlor-1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethyltetrasiloxan
480 ml
Raumtemperatur
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Surfasil, 480 mL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.