Learn More
Lauda™ Hydro H 2 P Gewebeflotationsbad mit CEE7/7-Stecker
Gewebeflotationsbad zum Dehnen und Trocknen geschnittener Gewebeproben
Marke:  Lauda™ L003071
541.50 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16639385
  • 570.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperaturanzeige durch Kontrollthermometer am Badrand
  • Temperatureinstellung über Drehknopf mit Temperaturskala
  • 1-Punkt-Temperaturregler
  • Schutz vor Wassermangel
  • Badinneraum aus Aluminium, schwarz eloxiert
  • Kontrollthermometer mit Halter als Standard
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: 25 bis 80 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,5 ± k
    • Max. Heizleistung: 0,3 kW
    • Max. Stromverbrauch: 0,3 kW
    • Leistungsaufnahme: 16 A
    • Größe des Bads (Ø x H): 200 x 60 mm
    • Gesamtmaße (B x T x H): 280 x 280 x 100 mm
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
  • Spezifikation
    Spezifikation
    25 °C° bis 80 °C°
    230 V