Learn More
Lauda™ Hydro H 16 Wasserbad mit CEE7/7-Stecker
Einfach zu bedienendes Wasserbad
Marke: Lauda™ L002902
Weitere Details : Netto-Gewicht : 13.30000kg
Beschreibung
- TFT-Display mit deutlicher Anzeige aller Prozessdaten
- Einstellen und Anzeigen von Temperaturwerten in Schritten von 0,1 °C
- Einstellen der Timer-Zeiten in Stunden (h) und Minuten (min)
- Folientastatur mit prägnanten Symbolen
- Digitale Sollwerteinstellung
- Einstellbare Triggerpunkte für Über- und Untertemperaturalarme bis zu max.
- +/- 10 K
- Die Temperaturanzeige kann von °C auf °F umgeschaltet werden
- 1-Punkt-Temperaturregler
- Optischer und akustischer Alarm für niedrige und Über-/Untertemperatur sowie für Sensorausfall/Kurzschluss
- Elektronische Überwachung des Temperaturreglers
- Drei anwendungsspezifische Timer-Funktionen
- Badinnenraum, Deckel, Siebplatte und Heizelement aus Edelstahl
- Badbehälter mit Ablassventil
- Der wärmeisolierende, doppelwandige Deckel aus Edelstahl mit innerer Krümmung verhindert, dass Kondensat in die Behälter zurücktropft
- Standardmäßig mit Deckel und Lochtablett
- Arbeitstemperaturbereich: 25 bis 100 °C
- Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
- Temperaturstabilität: 0,1 ± k
- Max. Heizleistung: 1,5 kW
- Größe des Bads (B x T x H): 400 x 245 x 165 mm
- Badvolumen Min./Max.: 7,5/13,9 l
- Gesamtmaße (B x T x H): 500 x 440 x 275 mm
- Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
- Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
Spezifikation
25 °C bis 100 °C | |
230 V |