Learn More
Iodwasserstoffsäure, ACS Reagenz, 55 % in Wasser, ohne Stabilisator, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13247059
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-85-2
Summenformel HI
Molekulargewicht (g/mol) 127.91
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydriodic acid
Siedepunkt 127,0 °C
Dichte 1,7000 g/mL
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1,7
Menge 50 mL
Strukturformel HI
Fieser 01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166
Merck Index 15, 4814
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Formelmasse 127.91
Güte ACS-Reagenz