Learn More
Hydrindantin-Dihydrat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10521411
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5950-69-6
Summenformel C18H14O8
Molekulargewicht (g/mol) 358.29
MDL-Nummer MFCD00149242
InChI-Schlüssel QHVADKNWNMILPQ-HOTGVXAUSA-N
Synonym 2s-2,3,3-trihydroxy-2-2s-1,1,2-trihydroxy-3-oxoinden-2-yl inden-1-one
PubChem CID 6560392
IUPAC-Name (2S)-2,3,3-Trihydroxy-2-[(2S)-1,1,2-Trihydroxy-3-Oxoinden-2-yl]inden-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2(O)O)(C3(C(=O)C4=CC=CC=C4C3(O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrindantin dihydrate
Schmelzpunkt >240°C
Farbe Beige bis Beige-Rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Merck Index 14, 4775
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 358.29
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrindantin dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.