Learn More
Hydrazin-Sulfat, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
125 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrazinsulfat |
CAS | 10034-93-2 |
Verpackung | Poly-Flasche |
Summenformel | H6N2O4S |
Menge | 125 g |
Relative Dichte | 1 l = 1.37 kg |
Synonym | Hydrazinsulfat, Hydrazinmonosulfat, Hydrazin, Sulfat, Hydraziniumsulfat, Hydrazinsulfat 1:1, Diaminsulfat, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate |
InChI-Schlüssel | ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | NN.OS(=O)(=O)O |
IUPAC-Name | Hydrazin; Schwefelsäure |
Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.