Learn More
Hydrazinhydratlösung, 20 bis 24 %, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrazinhydrat-Lösung |
Menge | 1 l |
Strukturformel | NH2NH2 · H2O |
UN-Nummer | UN3293 |
Beilstein | 878137 |
IUPAC-Name | hydrazine |
Formelmasse | 50.06 mol |
Verpackung | Poly-Flasche |
Aussehen | Farblos |
Dichte | 1.01 g/ml bei 20 °C |