Learn More
Hydrazinhydrat, 100 % (Hydrazin, 64 %), Thermo Scientific Chemicals
26.03 € - 57.69 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 10217-52-4 |
---|---|
Summenformel | H4N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 32.05 |
MDL-Nummer | MFCD00149931 |
InChI-Schlüssel | OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 |
PubChem CID | 24654 |
ChEBI | CHEBI:35511 |
IUPAC-Name | Hydrazin; Hydrat |
SMILES | NN |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10246540
|
Thermo Scientific Acros
196711000 |
100 g | Glasflasche |
26.03 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10276440
|
Thermo Scientific Acros
196715000 |
500 g | Glasflasche |
57.69 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsmittelChemische Identifikatoren
10217-52-4 | |
32.05 | |
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N | |
24654 | |
Hydrazin; Hydrat |
H4N2 | |
MFCD00149931 | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
CHEBI:35511 | |
NN |
Spezifikation
120.1°C | |
-51.5°C | |
10217-52-4 | |
Flüssigkeit | |
H2NNH2·XH2O | |
01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174 | |
14, 4771 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, insoluble in chloroform and ether | |
NN | |
32.05 | |
CHEBI:35511 | |
100.00 to 100.93% (N2H4.xH2O), 64.00 to 64.60% (N2H4) | |
1.0315 |
Hydrazine hydrate | |
Hydrazine Hydrate 100% (Hydrazine, 64%) | |
Farblos | |
H4N2 | |
MFCD00149931 | |
75°C | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N | |
Hydrazin; Hydrat | |
24654 | |
32.04 | |
1.4285 to 1.4315 | |
1.0315g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann Krebs verursachen.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI EINATMEN: Person an frische Luft bringen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'rtecsNumber' : MV8050000
- Hydrazine hydrate, 100% (Hydrazine, 64%)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrazine (hydrate),Hydrazine