Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Laborhebebühne hydraulisch
Großer Labor-Hubtisch leichtgängiger Hubhydraulik. Lasten bis 85 kg (z.B. Heizbäder).
4970.00 € - 7370.00 €
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10294772
|
Juchheim Laborgeraete™
02294 |
625 mm |
4970.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10204782
|
Juchheim Laborgeraete™
02296 |
1060 mm |
7370.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Für statische und dynamische Lasten
- Besonders Stabil durch Scherenkonstruktion aus robustem Stahl
- Säure- und Basenbeständig durch hochwertige Pulverlackierung
- Benötigt keine externen Anschlüsse (Pumphydraulik voll integriert)
- Mit Griffen zum leichten Transport
Spezifikation
Stahl |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Juchheim Laborgeraete™ Laborhebebühne hydraulisch