Learn More
Whirl-pak™ Hydrierter PolySponge™ Probenbeutel mit Probenschwamm
Ermöglicht eine schnellere und einfachere Probenahme von Umweltoberflächen
Marke: Whirl-pak™ B01590WA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.20000kg
Beschreibung
- Speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt
- Beschriftungsfeld für einfache und bequeme Identifizierung von Proben
- Beutel werden mit HiCap™ Neutralisierungs-Bouillon vorhydratisiert
- Die HVPI-Bouillon bietet eine überragende Neutralisierung, validiert bis zu 72 h.
- Polyurethan-Schwämme, die in jedem Beutel enthalten sind, sind ungiftig und enthalten keine Biozide
- Jede Box enthält fünf Folienbeutel mit je 20 Schwämmen
- Abschließend gamma-bearbeitet zur Gewährleistung der Sterilität
- Für medizinische Zwecke geeignet, besonders saugfähig und ideal für raue Oberflächen
- Kompatibel mit 3M-Petrifilm
- 2 Jahre haltbar
Spezifikation
Probenbeutel mit Probenschwamm | |
18 oz. | |
Umweltüberwachung | |
Steril | |
16 mL | |
20/Packung | |
Folienbeutel | |
2,50 mil | |
23 cm | |
11,5 cm |
Ohne Handschuh | |
532 mL | |
Polyurethan | |
0,064 mm | |
100/Karton | |
Beschreibbarer Whirl-Pak™ Beutel | |
Abschließend gamma-bearbeitet | |
9 in. | |
4 in. |