Learn More
HYDRANAL™ – Xylol, Lösungsmittel für die KF-Titration, Honeywell Fluka ™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
Beschreibung
Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln
- Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
- Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
- Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – Xylol |
| Namenshinweis | Lösungsmittel für KF-Titration |
| Siedepunkt | 143 °C bis 145 °C |
| CAS Min. % | ≥90.0000% |
| Dichte | 0.88 g/cm3 |
| CAS | 95-47-6 |
| Menge | 6 x 1 l |
| CAS Max. % | ≤100.0000% |
| Flammpunkt | 30 °C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Xylene
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.