Learn More
HYDRANAL™ – Wasserstandard KF-Oven 220 °C bis 230 °C, Standard für die Karl-Fischer-Ofenprüfung (Wassergehalt ∼ 5.55 %), Honeywell Fluka ™ Artikelnummer.: 15624400
HYDRANAL™ – Wasserstandard KF-Oven 220 °C bis 230 °C, Standard für die Karl-Fischer-Ofenprüfung (Wassergehalt ∼ 5.55 %), Honeywell Fluka ™
Artikelnummer. 15624400 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
6 x 10 g
Artikelnummer. 15624400
Marke: Honeywell-Hydranal 3474810G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Standard für die Karl-Fischer-Ofenprüfung (Wassergehalt ca. 5.55 %, genauer Wert in Analysebericht)
Vorteile von HYDRANAL Wasserstandard:
  • Breites Produktsortiment für volumetrische und coulometrische Karl-Fischer-Anwendungen sowie die indirekte Ofenanwendung
  • Hergestellt gemäß ISO 9001-Anforderungen
  • Analysebericht, der den genauen Wassergehalt und die erweiterte Unsicherheit zeigt
Verifiziert gegen externe Standards wie NIST SRM 2890 oder NMIJ CRM 4222
  • Lange Haltbarkeit (bis zu fünf Jahren)
  • Praktische Verpackung
  • Lieferung mit ausführlicher Gebrauchsanweisung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6100-05-6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Wasserstandard KF-Oven 220 bis 230 °C
Menge 10 g
Verpackung Glasflasche
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Water Standard KF-Oven 220°C-230°C
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™ – Wasserstandard KF-Oven 220 °C bis 230 °C, Standard für die Karl-Fischer-Ofenprüfung (Wassergehalt ∼ 5.55 %), Honeywell Fluka ™ >