Learn More
HYDRANAL™ – Wasserstandard 10.0, Standard für die Karl-Fischer-Titration (Wassergehalt 10 mg/g = 1.0 %), Honeywell Fluka™
82.01 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21961" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21961" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 Kit, 6 x 80 mL
80 ml
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – Wasserstandard 10.0 |
Dichte | 1.00 g/ml bei 20 °C |
Flammpunkt | 32 °C (89.6 °F) |
Menge | 80 ml |
UN-Nummer | UN1993C |