Learn More
HYDRANAL™ – Standard-Natriumtartratdihydrat, Standard für die Karl-Fischer-Titration (Wassergehalt ∼ 15.66 %), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
6 x 25 g
Beschreibung
Vorteile von HYDRANAL Wasserstandard:
- Breites Produktsortiment für volumetrische und coulometrische Karl-Fischer-Anwendungen sowie die indirekte Ofenanwendung
- Hergestellt gemäß ISO 9001-Anforderungen
- Analysebericht, der den genauen Wassergehalt und die erweiterte Unsicherheit zeigt
Verifiziert gegen externe Standards wie NIST SRM 2890 oder NMIJ CRM 4222
- Lange Haltbarkeit (bis zu fünf Jahren)
- Praktische Verpackung
- Lieferung mit ausführlicher Gebrauchsanweisung
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – Standard-Natriumtartratdihydrat |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |