Learn More
HYDRANAL™-Natriumtartratdihydrat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
6 x 100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
6 Stück
Beschreibung
Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln
- Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
- Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
- Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | NONH for all modes of transport |