Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Liter
Beschreibung
- Methanolbasiert
- Frei von Imidazol
- Frei von CMR-Substanzen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI |
| CAS Min. % | ≥0.10% |
| Dichte | 0.9 g/cm3 (at 20°C) |
| pH | 5 bis 6 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| CAS | 147-85-3 |
| Menge | 6 x 1 l |
| CAS Max. % | ≤5% |
| Flammpunkt | 11°C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HYDRANAL NEXTGEN Solvent FI
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol, 2-Ethylimidazole, sulphur dioxide, L-Proline