Learn More
HYDRANAL™ – NEXTGEN Coulomat AG-FI, Honeywell Fluka™
Anolyt für die coulometrische Karl-Fischer-Titration für Zellen mit und ohne Membran
Marke: Honeywell Fluka 34433-6X500ML
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Benachrichtigungen:
Beschreibung
- Methanolbasiert
- Frei von Imidazol
- Frei von CMR-Substanzen
Spezifikation
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat AG-FI | |
0.893 g/cm3 (at 20°C) | |
6 x 500 mL | |
≥60% | |
64°C to 65°C (Methanol) | |
-98°C (Methanol) | |
UN1230 |
Gelb | |
14°C | |
67-56-1 | |
≤90% | |
Glasflasche | |
Flüssig | |
Completely Miscible in Water |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HYDRANAL NEXTGEN Coulomat AG-FI
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol, 2-ethylimidazole, 2-butylaminoethanol,sulphur dioxide