Learn More
Honeywell Fluka HYDRANAL™ – NEXTGEN Coulomat A-FA, Honeywell Fluka™
Anolyte für die kolorimetrische Karl-Fischer-Titration von Ketonen und Li-Ionen-Batterieelektrolyten, bevorzugt für Zellen mit Membran, Acetonitril-basiert, frei von Alkoholen (frei von CMR-Stoffen)
438.44 € - 2255.21 €
Spezifikation
Flammpunkt | 12°C to 13°C |
---|---|
Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA |
Farbe | Orange |
pH | 5.5 |
Verpackung | Glasflasche |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17893080
|
Honeywell Fluka
34471-500ML |
1 x 500 mL |
438.44 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17504956
|
Honeywell Fluka
34471-6X500ML |
6 x 500 mL |
2255.21 €
6 Flaschen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- HYDRANAL™ ist aufgrund seines Engagements für Qualität, Konsistenz und kontinuierliche Innovation die vertrauenswürdigste Marke in der Karl-Fischer-Titration.
- Umfassendes Produktportfolio mit 60 verfügbaren Produkten
- 40 Jahre Innovation – mehr zu unseren NEXTGEN Reagenzien HIER
- Spezieller technischer Service und Support
- Mehr als 800 Anwendungshinweise sind auf unserer Website hinterlegt
- Sehen Sie sich das Standardbetriebsverfahren für den NEXTGEN Coulomat A-FA an
Spezifikation
12°C to 13°C | |
Orange | |
Glasflasche | |
Confidential Stabilizer 2, 75-75-2, Confidential Accelerator, Confidential Stabilizer 1, 75-05-8 |
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA | |
5.5 | |
Flüssig | |
Soluble in water |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 720
missing translation for 'storageNote' : Umgebungstemperatur
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HYDRANAL NEXTGEN Coulomat A-FA
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell Fluka HYDRANAL™ – NEXTGEN Coulomat A-FA, Honeywell Fluka™