Learn More
HYDRANAL™ – Formamid trocken, Lösungsmittel für die KF-Titration, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Beschreibung
Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln
- Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
- Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
- Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – Formamid trocken |
Dichte | 1.134 g/ml bei 25 °C |
Flammpunkt | 175 °C (347 °F) |
Menge | 1 l |
Dampfdichte | 1.55 (vs. Luft) |
Strukturformel | HCONH2 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 505995 |
Formelmasse | 45.04 mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HYDRANAL
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: formamide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™ – Formamid trocken, Lösungsmittel für die KF-Titration, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur