Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat CG, Reagenz für die coulometrische KF-Titration (Katholytlösung), Honeywell Fluka™
126.11 € - 760.00 €
Spezifikation
CAS | 14426-21-2, 67-56-1, 134227-25-1, 7446-09-5 |
---|---|
UN-Nummer | UN1230 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15654500
|
Honeywell-Hydranal
34840-50ML |
10 x 5 ml-Ampullen |
126.11 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15664500
|
Honeywell-Hydranal
34840-6X25ML |
6 x 25 mL | N/A | ||||||
15674500
|
Honeywell-Hydranal
34840-6X50ML |
1 Kit |
760.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Spezifikation
14426-21-2, 67-56-1, 134227-25-1, 7446-09-5 | |
UN1230 |
Sicherheit und Handhabung
P210-P280-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338 + P310-P370 + P378-P403 + P235
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HYDRANAL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol, diethanolamine hydrochloride,Ethanol, 2,2'-iminobis-, hydriodide, sulphur dioxide