Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat CG-K, Reagenz für die coulometrische KF-Titration in Ketonen (Katholytlösung), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
6 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – Coulomat CG-K |
| Namenshinweis | Reagenz für die kolorimetrische KF-Titration in Ketonen (Katholytlösung) |
| Siedepunkt | 152 °C |
| CAS Min. % | ≥1.0000%, ≥10.0000% |
| CAS Max. % | <5.0000% |
| CAS | 288-32-4, 68007-08-9, 97-99-4, 123-39-7, 7446-09-5 |
| Dichte | 1.100 g/cm3 |
| Menge | 1 Kit |
| Flammpunkt | 64 °C |
| Verpackung | Ampulle |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Coulomat CG-K
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N-methylformamide, tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol, imidazole, sulphur dioxid