Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat AK, Reagenz für die coulometrische KF-Titration in Ketonen (Anolytlösung), bevorzugt für Zellen mit Membran, Honeywell Fluka
319.88 € - 1733.50 €
Spezifikation
Dichte | 1.200 g/cm3 |
---|---|
Flammpunkt | 32 °C |
Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – Coulomat AK |
Namenshinweis | Reagenz für die kolorimetrische KF-Titration in Ketonen (Anolyte-Lösung), die für Zellen mit Membran bevorzugt werden |
CAS | 109-86-4, 67-66-3, 75-89-8, 101023-55-6, 68007-08-9, 7446-09-5 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15684480
|
Honeywell-Hydranal
34820-500ML |
500 ml |
319.88 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15694480
|
Honeywell-Hydranal
34820-6X500ML |
6 x 500 ml |
1733.50 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Spezifikation
1.200 g/cm3 | |
HYDRANAL™ – Coulomat AK | |
109-86-4, 67-66-3, 75-89-8, 101023-55-6, 68007-08-9, 7446-09-5 | |
<50.0000%, <30.0000%, <20.0000%, <10.0000%, <5.0000%, <5.0000% | |
Glasflasche | |
Karl Fischer |
32 °C | |
Reagenz für die kolorimetrische KF-Titration in Ketonen (Anolyte-Lösung), die für Zellen mit Membran bevorzugt werden | |
≥30.0000%, ≥20.0000%, ≥10.0000%, ≥5.0000%, ≥1.0000%, ≥1.0000% | |
60 °C | |
UN1992 |
Sicherheit und Handhabung
P201-P210-P280-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P308 + P311
missing translation for 'shelfLife' : 1800 Tage ab Herstellungsdatum
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse: 3; Verpackungsgruppe:3: III; richtiger Versandname: Entzündliche Flüssigkeiten; giftig; nicht näher spezifiziert
Recommended Storage : Raumtemp.
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HYDRANAL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-methoxyethanol; ethylene glycol monomethyl ether, trichloromethane; chloroform, 2,2,2-Trifluoroeth
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™ – Coulomat AK, Reagenz für die coulometrische KF-Titration in Ketonen (Anolytlösung), bevorzugt für Zellen mit Membran, Honeywell Fluka