Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat AG-Ofen, Reagenz für die coulometrische KF-Titration mit Ofen (Anolyte-Lösung), für Zellen mit und ohne Membran, Honeywell Fluka
141.48 € - 710.72 €
Spezifikation
Dichte 0.980 g/cm3
Flammpunkt 13 °C
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Coulomat AG-Ofen
Namenshinweis Reagenz für die kolorimetrische KF-Titration mit Ofen (Anolyte-Lösung), für Zellen mit und ohne Membran
CAS Min. % ≥50.0000%, ≥20.0000%, ≥10.0000%, ≥5.0000%, ≥5.0000%, ≥5.0000%
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15614390
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Hydranal
34739-500ML
500 ml
141.48 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15624390
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Hydranal
34739-6X500ML
6 x 500 ml
710.72 €
6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
0.980 g/cm3
HYDRANAL™ – Coulomat AG-Ofen
≥50.0000%, ≥20.0000%, ≥10.0000%, ≥5.0000%, ≥5.0000%, ≥5.0000%
57-55-6, 111-42-2, 288-32-4, 7446-09-5, 68007-08-9
Glasflasche
Karl Fischer
13 °C
Reagenz für die kolorimetrische KF-Titration mit Ofen (Anolyte-Lösung), für Zellen mit und ohne Membran
<70.0000%, <30.0000%, <20.0000%, <10.0000%, <10.0000%, <10.0000%
64 °C
UN1230
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™ – Coulomat AG-Ofen, Reagenz für die coulometrische KF-Titration mit Ofen (Anolyte-Lösung), für Zellen mit und ohne Membran, Honeywell Fluka