Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat AG, Reagenz für die coulometrische KF-Titration (Anolytlösung), für Zellen mit und ohne Membran, Honeywell Fluka™
Marke: Honeywell-Fluka 34836-250ML
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
HYDRANAL™ – Coulomat AG | |
250 ml | |
UN1230 |
14 °C (57.2 °F) | |
67-56-1, 111-42-2, 7446-09-5, 288-32-4, 68007-08-9 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HYDRANAL Coulomat AG
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol, 2,2'-iminodiethanol, imidazole, sulphur dioxide, 1H-imidazole monohydriodide