Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat AG-H, Reagenz für die coulometrische KF-Titration in langkettigen Kohlenwasserstoffen (Anolytlösung), für Zellen mit und ohne Membran, Honeywell Fluka™
149.68 € - 802.17 €
Spezifikation
UN-Nummer UN1992
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15604510
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Hydranal
34843-500ML
500 ml
149.68 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15614510
Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka
34843-6X500ML
6 x 500 ml
802.17 €
6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
UN1992
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™ – Coulomat AG-H, Reagenz für die coulometrische KF-Titration in langkettigen Kohlenwasserstoffen (Anolytlösung), für Zellen mit und ohne Membran, Honeywell Fluka™