Learn More
HYDRANAL™ – Coulomat AF 7, für Coulometer AF7, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
Beschreibung
Vorteile von Hydranal coulometrischen Reagenzien
- Anwenderfreundlich
- Hohe Genauigkeit für Spurenmengen von Wasser
- Stabile Bedingungen des Titrationsgefäßes
- Breites Produktsortiment
- Lange Haltbarkeit (bis zu fünf Jahren)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – Coulomat AF 7 |
| CAS | 288-32-4, 7446-09-5, 67-56-1 |
| Menge | 1 l |
| Flammpunkt | 11 °C (51.8 °F) |
| Verpackung | Glasflasche |
| UN-Nummer | UN1230 |