Learn More
HYDRANAL™ – Composite 5 K, Reagenz für die volumetrische Ein-Komponenten-Karl-Fischer-Titration in Aldehyden und Ketonen (methanolfrei), Honeywell Fluka™
Marke: Honeywell Fluka 34816-6X1L
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Spezifikation
HYDRANAL™ – Composite 5 K | |
90 °C (194 °F) | |
111-90-0, 7553-56-2, 288-32-4, 693-98-1, 7446-09-5, 68007-08-9 |
1.15 g/ml | |
6 x 1 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HYDRANAL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: iodine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, 2-Methylimidazole