Learn More
HYDRANAL™ – Composite 2, Reagenz für die volumetrische Ein-Komponenten-Karl-Fischer-Titration (methanolfrei), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15604450 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
6 x 500 ml
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15604450
Marke: Honeywell-Hydranal 348062.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Composite 2
CAS 7446-09-5, 693-98-1, 288-32-4, 111-90-0, 68007-08-9
Dichte 1.11 g/ml
Menge 2.5 l
Flammpunkt 90 °C (194 °F)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL-Composite 2
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: imidazole, sulphur dioxide, iodine, 2-Methylimidazole, 1H-Imidazole monohydriodide