Learn More
HYDRANAL™-Pufferbasis, Honeywell Fluka™
Flüssiges Puffermedium für die Karl-Fischer-Titration in basischen Proben (auf Basis von Salicylsäure)
110.24 € - 560.42 €
Spezifikation
Flammpunkt | 11 °C (51.8 °F) |
---|---|
Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – Pufferbasis |
CAS | 64-17-5, 67-56-1, 69-72-7, 121-44-8 |
MDL-Nummer | MFCD00147178 |
UN-Nummer | UN1993BE |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15695160
|
Honeywell-Hydranal
37859-1L |
1 l |
110.24 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15615170
|
Honeywell-Hydranal
37859-6X1L |
6 x 1 l |
560.42 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln
- Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
- Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
- Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
Spezifikation
11 °C (51.8 °F) | |
64-17-5, 67-56-1, 69-72-7, 121-44-8 | |
UN1993BE |
HYDRANAL™ – Pufferbasis | |
MFCD00147178 |
Sicherheit und Handhabung
P210-P280-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338 + P310-P370 + P378-P403 + P235
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, methanol, salicylic acid, triethylamine
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™-Pufferbasis, Honeywell Fluka™