Learn More
Ansell™ Hyd-Tuf™ Mittelschwere braune Handschuhe der Serie 52-547 aus Nitril
Artikelnummer. 12394499 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
9
10
Unit Size:
12 Paare
Product Code. Größe unitSize
12394499 10 12 Paare
12630952 9 12 Paare
2 options
Product Code. 12394499
Brand: Ansell™ 52547100
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ersetzt den klassischen Allzweck-Lederhandschuh für mittlere Beanspruchung. Flexibler, bequemer, deutlich strapazierfähiger. Bietet eine enge, bequeme Passform bei sicherer Polsterung der Hand.
  • Hervorragende Abriebfestigkeit und guter Schutz gegen Laufmaschen, Schnitte und Löcher
  • Hochleistungs-Nitrilimprägnierung
  • Ausgezeichnete Griffigkeit im Trocknen.
  • Macht die Handhabung schneller und einfacher.
  •  Zuverlässige Abweisung von Fett, Öl und Schmutz
  • Maschinenfest: Kein Einlaufen, Versteifen oder Ausleiern.
  • Hygienischer und langlebiger – kann sicher und wirtschaftlich wiederverwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität Norm der KATEGORIE II EN 388:3111
Stulpenmaterial Nitril
Coating Material Nitril
Farbe Brown
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Cotton
Produkttyp Mittelschwere Handschuhe
Größe 10
Art der Handschuhstulpe Sicherheitsbündchen
Auskleidungsmaterial Cotton Jersey
Auskleidung Baumwolljersey
Handflächentyp Handfläche beschichtet
Menge 144 Paar
Beständig gegen Hervorragende Abriebfestigkeit und guter Schutz gegen Laufmaschen, Schnitte und Löcher
Serie 52-547