Learn More
HyClone™ Wasser, Molekularbiologie-Gütegrad
Artikelnummer. p-7058038
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1 l
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 10275262
Marke: HyClone products Cytiva SH30538.01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Für kritische Anwendungen mit Nukleotiden wie RNA und DNA. HyClone™ Wasser in molekularbiologischer Qualität enthält kein DEPC oder andere krebserregende Chemikalien.
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 ml