Learn More
Cytiva HyClone™ Wasser in WFI-Qualität (Wasser für Injektionszwecke)
Artikelnummer. p-7058037
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 L
10 L
20 L
200 L
Packungsgröße:
10 Liter
1000 Milliliter
20 Liter
200 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10464292
Marke: Cytiva SH30221.17
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Unterstützt das Wachstum von Zellkulturen und den biopharmazeutischen Herstellungsprozess
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
IUPAC-Name Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
Menge 500 ml