Learn More
Cytiva HyClone™ Kälberserum (USA)
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS). Das US Bovine Calf Serum von Cytiva HyClone™ ist ein bestrahltes, wärmeinaktiviertes Serum US-amerikanischen Ursprungs, das durch drei sequentielle Filter mit 0.1μm Porengröße gefiltert wird.
Marke: Cytiva SH30073.03IH
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
HyClone Bovine Calf Serum (USA) wird durch Venenpunktion nicht gesäugter Kälber gewonnen; diese besitzen außergewöhnlich hohe Transferrinspiegel. Vor dem Dispensieren wird jede Serumcharge mit echter Pooltechnologie gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Fläschchen zu gewährleisten.
- In den USA gewonnen; vollständige Rückverfolgbarkeit bis zur Originalquelle
- Kostengünstige Alternative zu FBS
- Tieralter zum Entnahmezeitpunkt ca. 16–24 Wochen
- Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
- Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
Spezifikation
Insulin Gammaglobulin alkalische Phosphatase Lactatdehydrogenase SGPT SGOT pH-Wert Albumin Blut Harnstoff Stickstoff Kreatinin Gesamtbilirubin Natrium Kalium Calcium Chlorid anorganischer Phosphor Eisen TIBC prozentuale Sättigung Glucose IgG. | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
16 bis 24 Wochen | |
Vereinigte Staaten | |
500 ml | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Ja |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Hitzeinaktiviert; 500 ml | |
Rind | |
Rinderserum von Kälbern | |
Steril | |
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus | |
Ja |